Få mere at vide
17Alpha-Hydroxyprogesterone Heptanoate, TRC
Artikelnummer. 30007624
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30007624 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30007624 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH961910100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17 alpha-Hydroxyprogesterone Heptanoate
CAS 4596-16-1
Molekylær formel C28 H42 O4
Mængde 100 mg
Synonym 17α-Hydroxyprogesterone Heptanoate, 17α-Heptyloylpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-progesterone Heptanoate
InChI formel InChI=1S/C28H42O4/c1-5-6-7-8-9-25(31)32-28(19(2)29)17-14-24-22-11-10-20-18-21(30)12-15-26(20,3)23(22)13-16-27(24,28)4/h18,22-24H,5-17H2,1-4H3/t22-,23+,24+,26+,27+,28+/m1/s1
SMIL CCCCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Molekylvægt (g/mol) 442.63
Formel vægt 442.3083