Få mere at vide
17alpha-Hydroxypregnenolone-21,21,21-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17 A-Hydroxypregnenolone-d3 |
| CAS | 105078-92-0 |
| Molekylær formel | C21 2H3 H29 O3 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24 H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-[(3 S,8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-3,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.5 |
| Formel vægt | 335.254 g/mol |
| Procent renhed | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |