Få mere at vide
17alpha-Hydroxymethyl-17beta-methyl-18-norandrosta-1,4,13-trien-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Hydroxymethyl-17beta-methyl-18-norandrosta-1,4,13-trien-3-one |
| CAS | 1203575-20-5 |
| Molekylær formel | C20H26O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (17α)-17-(Hydroxymethyl)-17-methyl-18-norandrosta-1,4,13-trien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-19(12-21)9-8-16-15-4-3-13-11-14(22)7-10-20(13,2)18(15)6-5-17(16)19/h7,10-11,15,18,21H,3-6,8-9,12H2,1-2H3/t15-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]1(CCC2=C1CC[C@H]3[C@H]2CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.42 |
| Formel vægt | 298.1933 |