Få mere at vide
17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (17-epi-Estradiol Benzoate), Mikromol™
Artikelnummer. 30052128
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052128 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052128 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0301.030025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate (17-epi-Estradiol Benzoate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-epi-Estradiol Benzoate
CAS 6045-53-0
Analyt- eller komponentnavne 17-epi-Estradiol Benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H28 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 17alpha-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. E (EP), 17-epi-Estradiol Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23-,25+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 376.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 376.2038 g/mol