Få mere at vide
17alpha-Hydroxyandrost-4-en-3-one (Epitestosterone), Mikromol™
Artikelnummer. 18043490
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18043490 100 mg
18022410 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043490 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0323.03
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17alpha-Hydroxyandrost-4-en-3-one (Epitestosterone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epitestosterone
CAS 481-30-1
Analyt- eller komponentnavne Epitestosterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H28 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Testosterone Imp. C (EP), Testosterone USP Related Compound C, Testosterone USP RC C, 17alpha-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17alpha)-, Androst-4-en-3-one, 17alpha-hydroxy- (8CI), (17alpha)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17-Epitestosterone, 17alpha-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17alpha-Testosterone, 17alpha-cis-Testosterone, 4-Androstene-17alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17alpha-ol-3-one, Epitestosterone, Isotestosterone, NSC 26499, Testosterone, cis-, cis-Testosterone, epi-Testosterone, Testosterone Related Compound C, Testosterone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 288.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 288.2089 g/mol