Få mere at vide
17alpha-Hydroxy Pregnenolone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17a-Hydroxypregnenolone-d3 |
| CAS | 105078-92-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 2H3 H29 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pregn-5-en-20-one-21,21,21-d3, 3,17-dihydroxy-, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-3,17-Dihydroxypregn-5-en-20-one-21,21,21-d3 (ACI), 17α-Hydroxypregnenolone-d3, 17α-Hydroxypregnenolone-21,21,21-D3, 17-Hydroxypregnenolone-21,21,21-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.5 |
| Vis mere |