missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17alpha-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one, TRC

Artikelnummer. 30133232
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133232 100 mg
30011208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH801390100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 571-24-4
Molekylær formel C19H30O2
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Synonym Androstan-3-one, 17-hydroxy-, (5α,17α)-, 5α-Androstan-3-one, 17α-hydroxy- (8CI), (5α,17α)-17-Hydroxyandrostan-3-one, 17-epi-Dihydrotestosterone, 17α-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 17α-Hydroxy-5α-androstane-3-one, 5α-Androstan-17α-ol-3-one, Dihydroepitestosterone, epi-Dihydrotestosterone, 17-epi-Androstanolone
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17a-Hydroxy-5a-androstan-3-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
Formel vægt 290.2246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.