Få mere at vide
17alpha-Estradiol (17-epi-Estradiol; Estra-1,3,5(10)-triene-3,17alpha-diol), LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-alpha-Estradiol |
| CAS | 57-91-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17-alpha-Estradiol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H24 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 17alpha-Estradiol, 17-epi-Estradiol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17alpha-diol, Estradiol Hemihydrate Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. L (EP), Estradiol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. D (EP), Estradiol Hemihydrate Impurity B, Estriol Impurity J, Ethinylestradiol Impurity L, Estradiol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| Vis mere |