Få mere at vide
17Alpha-Dihydro Equilenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Dihydro Equilenin |
| CAS | 6639-99-2 |
| Molekylær formel | C18 H20 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, (17α)-, Estra-1,3,5(10),6,8-pentaene-3,17α-diol (6CI,7CI,8CI), (17α)-Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol, 17α-Dihydroequilenin, Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17α-diol, NSC 12171, α-Dihydroequilenin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,16-17,19-20H,6-9H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCc3c(ccc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC navn | (13S,14S,17R)-13-methyl-11,12,14,15,16,17-hexahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.35 |
| Formel vægt | 268.1463 |