Få mere at vide
17alpha-Cyanomethylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17Alpha-yl]acetonitrile |
| CAS | 16669-06-0 |
| Molekylær formel | C20 H25 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 17alphalpha-Cyanomethylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 19-Norpregna-1,3,5(10)-triene-21-nitrile, 3,17-dihydroxy-, (17α)-, 17-(Cyanomethyl)estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 17α-Cyanomethylestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, STS 433, [3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17α-yl]acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h3,5,12,16-18,22-23H,2,4,6-10H2,1H3/t16-,17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N |
| IUPAC navn | 2-[(8R,9S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.418 |
| Formel vægt | 311.189 |