Få mere at vide
17Alpha-Boldenon 17-O-(4-Nitrobenzoat), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Analyt- eller komponentnavne | 17alpha-Boldenone 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C26H29NO5 |
| Synonym | (17α)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one 17-O-(4-Nitrobenzoate) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@@]([H])([C@@]34[H])[C@]2([H])CC[C@@]3([C@H](OC(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)=O)CC4)C)=C1 |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvægt (g/mol) | 435.51 |
| Mængde | 5 mg |