missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17alpha-Boldenone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Boldenone |
| CAS | 27833-18-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17alpha-Boldenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H26 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (17alpha)-17-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17alpha-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17alpha-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, Epiboldenone, alpha-Boldenone, EPIBOLDENONE |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?