Få mere at vide
17Alpha-Acetoxy Pregnenolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Acetoxy Pregnenolone |
| CAS | 2381-45-5 |
| Molekylær formel | C23H34O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3beta)-17-(Acetyloxy)-3-hydroxypregn-5-en-20-one, 3beta,17-Dihydroxypregn-5-en-20-one 17-Acetate, 17-Acetoxy-3beta-hydroxypregn-5-en-20-one, NSC 77893 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5,17-20,26H,6-13H2,1-4H3/t17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC navn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.51 |
| Formel vægt | 374.2457 |