missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(17Alpha)-13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, TRC

Artikelnummer. 30136781
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136781 100 mg
30005997 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918945100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 176254-10-7
Molekylær formel C22H30O2
Molekylvægt (g/mol) 326.47
Synonym 18,19-Dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, 13-ethyl-3-methoxy-, (17α)-, 13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinor-17α-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, Levonorgestrel Imp. S
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-3-methoxy-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=C(CC[C@H]34)OC)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (17alpha)-13-Ethyl-3-methoxy-18,19-dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O2/c1-4-21-12-10-18-17-9-7-16(24-3)14-15(17)6-8-19(18)20(21)11-13-22(21,23)5-2/h2,6,14,17-20,23H,4,7-13H2,1,3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 326.2246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.