Få mere at vide
17a-Oxa-D-homo-5beta-androst-1-ene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17a-Oxa-D-homo-5beta-androst-1-ene-3,17-dione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h7,9,12,14-16H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,14-,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| Formel vægt | 302.1882 |
| Procent renhed | >95% |