missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17a-Oxa-D-homo-5beta-androst-1-ene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17a-Oxa-D-homo-5beta-androst-1-ene-3,17-dione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h7,9,12,14-16H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,14-,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| Formel vægt | 302.1882 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?