Få mere at vide
17a-Methyl-5a-androstane-3b,6a,17b-triol, TRC
Artikelnummer. 30466198
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30466198 100 mg
1 options
Product Code. 30466198 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM327248100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 17alpha-Methyl-5alpha-androstane-3beta,6alpha,17beta-triol
CAS 89267-40-3
Molekylær formel C20H34O3
Mængde 100 mg
Synonym (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-17-Methyl-androstane-3,6,17-triol, (3beta,5alpha,6alpha,17beta)-17-Methylandrostane-3,6,17-triol
InChI formel InChI=1S/C20H34O3/c1-18-7-4-12(21)10-16(18)17(22)11-13-14(18)5-8-19(2)15(13)6-9-20(19,3)23/h12-17,21-23H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16+,17-,18+,19-,20-/m0/s1
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,5S,6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
Molekylvægt (g/mol) 322.48
Formel vægt 322.2508