missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17a-Hydroxy-5a,10a-estran-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Hydroxy-5alpha,10alpha-estran-3-one |
| CAS | 22786-93-2 |
| Molekylær formel | C18H28O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 5alpha,10alpha-Estran-17alpha-ol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11,13-17,20H,2-10H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-,17+,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC navn | (5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.41 |
| Formel vægt | 276.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?