Få mere at vide
17a-Hydroxy-17a-methyl-D-homoandrost-4-ene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17a-Hydroxy-17a-methyl-D-homoandrost-4-ene-3,17-dione |
| CAS | 14510-23-7 |
| Molekylær formel | C21H30O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 17aα-hydroxy-17a-methyl-D-Homoandrost-4-ene-3,17-dione, (1S,4aS,4bR,10aR,10bS,12aS)-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydro-1-hydroxy-1,10a,12a-trimethyl-2,8-chrysenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-19-10-8-14(22)12-13(19)4-5-15-16(19)9-11-20(2)17(15)6-7-18(23)21(20,3)24/h12,15-17,24H,4-11H2,1-3H3/t15-,16-,17+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@]3([H])CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C)=O |
| IUPAC navn | (1S,4aS,4bR,10aR,10bR,12aS)-1-hydroxy-1,10a,12a-trimethyl-4,4a,4b,5,6,9,10,10b,11,12-decahydro-3H-chrysene-2,8-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vægt | 330.2195 |