Få mere at vide
Testo™ 176 T4 Fire-kanals temperaturdatalogger
Artikelnummer. 11301384
Skift visning
Kanaler:
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kanaler Pakningsstørrelse
11301384 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 11301384 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0572 1764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7822.50 DKK
    4193.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 3628.66 DKK
    46% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Mål temperaturen på op til fire forskellige steder samtidigt. Testo™ 176 T4 Fire-kanals temperaturdataloggere giver brugeren mulighed for at udlæse dataene med længere intervaller, selv når målecyklusserne er kortere.
  • Temperaturdatalogger med eksterne sensorporte (TC type T, K og J)
  • Inkluderer vægbeslag, lås, batteri og kalibreringsprotokol
  • Hukommelse til op til 2 millioner aflæsninger
  • Op til 8 års batterilevetid
  • Ekstremt bredt måleområde fra -200 til +1000 °C
  • Displayet giver en bred vifte af værdifuld information, herunder aktuelle måleværdier, tærskelværdier, punkter, hvor disse tærskler er blevet overskredet, min/max værdier samt den resterende batteristrøm
  • Tre tilgængelige softwaremuligheder, der passer til en bred vifte af applikationer
Applikationer
  • Kontrol af temperaturen i frysere med ultralav temperatur eller under kryoforhold
  • Måling og logning af fremløbs- og returtemperaturer ved gulvvarmefordelere for at kontrollere, at de fungerer korrekt
  • Kontrol af procestemperaturer
  • Kontrol af fremløbs- og returtemperaturer på varmesystemer
Tekniske data
Datahukommelse 2.000.000 læsninger
Batteritype 1 Lithium (TL-5903)
Batterilevetid 8 år på 15 min. målehastighed
Kanaler 4
IP-vurdering IP65
Nøjagtighed (temperatur) Type K (NiCr-Ni):± 1 % af mv (-195 til -100,1 °C); ±0,3 °C (-100 til +70 °C); ±0,5 % af mv (+70,1 til +1000 °C); Type T (Cu-CuNi):± 1 % mv (-200 til -100,1 °C); ±0,3 °C (-100 til +70 °C); ±0,5 % af mv (+70,1 til +400 °C); Type J (Fe-CuNi):± 0,3 °C (-100 til +70 °C); ±0,5 % af mv (+70,1 til +750 °C)
Temperaturområde (metrisk) Type K (NiCr-Ni): -195 til +1000 °C; type T (Cu-CuNi): -200 til +400 °C; Type J (Fe-CuNi): -100 til +750 °C
Driftstemperatur (metrisk) -20° til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 103 x 63 x 33 mm