Få mere at vide
Testo™ 175 T1 Temperatur Data Logger
Artikelnummer. 10377599
Skift visning
Temperaturopløsning:
0,1 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturopløsning Pakningsstørrelse
10377599 0,1 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10377599 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0572 1751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.53 DKK
    1608.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 1822.41 DKK
    53% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Brug denne datalogger til overvågning af lagertemperaturer og langtidsovervågning. Testo™ 175 T1 temperaturdataloggere er certificeret til brug i fødevaremiljøer og måler og logger temperaturer konstant og pålideligt.
  • Datalogger med intern sensor (NTC)
  • Displayet viser aktuelle måleværdier, tærskelværdier, punkter, hvor disse tærskler er blevet overskredet, min/max værdier og resterende batteristrøm
  • Inkluderer vægbeslag, lås, batterier og kalibreringsprotokol
  • Ideel til langtidsmålinger i kølerum og lagerfaciliteter
  • Kan gemme op til 1 000 000 aflæsninger
  • Batterilevetid op til 3 år
  • HACCP og EN 12830 kompatibel
  • IP65 beskyttet
  • Dataanalyse på pc: tre softwaremuligheder at vælge imellem; Grundlæggende software som gratis download
Tekniske data
Datahukommelse 1.000.000 aflæsninger
Batteritype 3 AIMn Type AAA eller Energizer
Batterilevetid 3 år (15 min. målehastighed, +25 °C)
Kanaler 1 Intern
IP-vurdering IP65
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Rækkevidde -35 til +55 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Dimensioner (L x B x H) 89 x 53 x 27 mm