Få mere at vide
Testo™ 175 H1 temperatur- og fugtdatalogger
Artikelnummer. 11361374
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +55 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
11361374 -20 °C til +55 °C
1 options
Artikelnummer. 11361374 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0572 1754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4079.25 DKK
    3069.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1009.53 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Overvåg og log temperaturen og den relative luftfugtighed i bygninger og lukkede rum. Testo™ 175 H1 temperatur- og fugtdataloggere er designet til at udføre pålidelige langtidsmålinger og logge afgørende værdier.
  • 2-kanals temperatur- og fugtdatalogger med ekstern fugtighedssensor (NTC/kapacitiv fugtighedssensor)
  • Døgnet rundt overvågning og logning af temperatur, relativ luftfugtighed og dugpunkt
  • Superstor hukommelse til langtidsmålinger og op til 1 million aflæsninger, batterilevetid 3 år
  • Kortere reaktionstider og nøjagtige målinger med ekstern fugtsensor
  • Gratis download af software (ComSoft Basic)
  • Andre oplysninger, herunder justerbare tærskelværdier, overskredet tærskelværdier og resterende batteristrøm kan også aflæses på det store, klare display
  • testo 175 H1 sikrer et højt niveau af datasikkerhed og pålidelige målinger baseret på avanceret teknologi
  • Hukommelse i superstørrelse, der kan gemme op til 1 million aflæsninger
  • Forlænget batterilevetid på op til 3 år.
  • Triple AAA-batterier inkluderet i leveringsomfanget kan nemt udskiftes af brugeren
  • Inkluderer vægholder, lås, batterier og kalibreringsprotokol
Tekniske data
Type Temperatur- og fugtdatalogger
Datahukommelse 1.000.000 aflæsninger
Batteritype AIMn Type AAA
Batterilevetid 3 år
Kanaler 2
Interface USB port og SD-kort
IP-vurdering IP54
Model- 175 H1
Sensortyper NTC
Til brug med (applikation) Til overvågning og dokumentation af bygningsklimaanlæg, opbevaringstemperatur og fugtighed, transporttemperatur og fugtighed
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±2 %
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Tidsnøjagtighed 1 sek. til 24 timer.
Fugtighedsområde 0 til 100 %
Temperaturopløsning 0.1%
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +55 °C
Driftstemperatur (metrisk) -20 °C til +55 °C