Få mere at vide
Testo™ 174 H temperatur- og fugtdatalogger
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +70 °C
Beskrivelse
- Måledatahukommelse til 16.000 temperatur- og fugtaflæsninger
- Pålidelig måling via fugtsensor
- Nem dataanalyse på pc'en med passende software (tre tilgængelige softwareversioner, grundlæggende software kan downloades gratis)
- USB interface til dataoverførsel til pc medfølger
- Inkluderer vægbeslag, batteri (2 x CR 2032 lithium) og kalibreringsprotokol
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Temperatur- og fugtdatalogger |
| Datahukommelse | 16.000 læsninger |
| Batteritype | Lithium |
| Batterilevetid | 1 år |
| Kanaler | 2 |
| Interface | USB |
| IP-vurdering | IP 20 |
| Model- | 174 H |
| Sensortyper | NTC |
| Til brug med (applikation) | Til klimaovervågning |
| Vis mere |