Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien standard PTFE-instrumentsprøjte
Volumen (metrisk):
12.5μ L
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sprøjtens levetid er exceptionel, når den bruges sammen med Hamilton™ præcisionssprøjtedrev
- Muliggør præcis væskehåndtering
- Gastæt for lækagefri ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Maks. Tryk | 68,9 bar |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Model- | 1725.1 |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Tilslutningstype | Luer-lås |