Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien standard PTFE-instrumentsprøjte
Volumen (metrisk):
12.5μ L
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sprøjtens levetid er exceptionel, når den bruges sammen med Hamilton™ præcisionssprøjtedrev
- Muliggør præcis væskehåndtering
- Gastæt for lækagefri ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 12.5μ L |