missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-p-Toluenesulfonylhydrazide (3Beta,5Alpha)-Androstan-3-ol, TRC

Artikelnummer. 30452328
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452328 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452328 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT535920250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-p-Toluenesulfonylhydrazide (3beta,5alpha)-Androstan-3-ol
CAS 84955-29-3
Molekylær formel C26H38N2O3S
Mængde 250 mg
Synonym 4-Methyl-benzenesulfonic Acid [(3beta,5alpha)-3-Hydroxyandrostan-17-ylidene]hydrazide
InChI formel InChI=1S/C26H38N2O3S/c1-17-4-7-20(8-5-17)32(30,31)28-27-24-11-10-22-21-9-6-18-16-19(29)12-14-25(18,2)23(21)13-15-26(22,24)3/h4-5,7-8,18-19,21-23,28-29H,6,9-16H2,1-3H3/b27-24+/t18-,19-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\2/CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C
IUPAC navn N-[(E)-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]amino]-4-methylbenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 458.66
Formel vægt 458.2603
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.