missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-p-Toluenesulfonylhydrazide (3Beta,5Alpha)-Androstan-3-ol, TRC

Artikelnummer. 30454939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30454939 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5359202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-p-Toluenesulfonylhydrazide (3beta,5alpha)-Androstan-3-ol
CAS 84955-29-3
Molekylær formel C26H38N2O3S
Mængde 2.5 g
Synonym 4-Methyl-benzenesulfonic Acid [(3beta,5alpha)-3-Hydroxyandrostan-17-ylidene]hydrazide
InChI formel InChI=1S/C26H38N2O3S/c1-17-4-7-20(8-5-17)32(30,31)28-27-24-11-10-22-21-9-6-18-16-19(29)12-14-25(18,2)23(21)13-15-26(22,24)3/h4-5,7-8,18-19,21-23,28-29H,6,9-16H2,1-3H3/b27-24+/t18-,19-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\2/CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H]5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C
IUPAC navn N-[(E)-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]amino]-4-methylbenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 458.66
Formel vægt 458.2603
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.