Få mere at vide
17-Oxo Dexamethasone, TRC
Artikelnummer. 18093630
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093630 10 mg
18083040 5 mg
18010330 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85520010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1880-61-1
Molekylær formel C20 H25 F O3
Molekylvægt (g/mol) 332.41
Synonym (11β,16α)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, 9-Fluoro-11β-hydroxy-16α-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-16α-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, NSC 50909
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-Oxo Dexamethasone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25FO3/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(22)6-7-19(12,3)20(14,21)16(23)10-18(15,2)17(11)24/h6-7,9,11,14-16,23H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,14+,15+,16+,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vægt 332.1788
Procent renhed >95%