missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17-ODYA, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Potent suicide inhibitor of LTB4 ω-hydroxylase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-ODYA |
| CAS | 34450-18-5 |
| Molekylær formel | C18H32O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 17-octadecynoic acid, 17-odya, alkynyl stearic acid, tocris-0607, bml3-c04, 17-odya 17-octadecynoic acid, 17-octadecynoic acid gc |
| InChI nøgle | DZIILFGADWDKMF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C#CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | octadec-17-ynoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.452 |
| PubChem CID | 1449 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?