missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-O-Methyl Boldenone, TRC

Artikelnummer. 30466568
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466568 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM226130100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-O-Methyl Boldenone
CAS 20401-12-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20H28O2
Mængde 100 mg
Synonym (17β)-17-Methoxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17β-Methoxyandrosta-1,4-dien-3-one
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(21)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(22-3)20(16,2)11-9-17(15)19/h8,10,12,15-18H,4-7,9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@H]2OC)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
Molekylvægt (g/mol) 300.44
Formel vægt 300.2089
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.