Få mere at vide
17-O-Acetyl Diflorasone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-O-Acetyl Diflorasone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(29)5-6-21(17,3)23(16,26)19(30)10-22(15,4)24(12,20(31)11-27)32-13(2)28/h5-6,8,12,15-16,18-19,27,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,18-,19+,21-,22-,23+,24+/m0/s1 |
| Formel vægt | 452.201 |