Få mere at vide
17-O-Acetyl-6-methylprednisolon, TRC
Artikelnummer. 30011440
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011440 250 mg
30135202 50 mg
30009670 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA186770250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86401-94-7
Molekylær formel C24 H32 O6
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Synonym (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate
IUPAC navn [(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyclopenta[a]fenanthren-17-yl] acetat
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Analyt- eller komponentnavne 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(20(29)12-25,30-14(2)26)23(17,4)11-19(28)21(16)22(3)7-5-15(27)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,25,28H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 250 mg
Formel vægt 416.2199