missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-O-Acetyl-3-O-methyl-6-oxo 17Beta-Estradiol, TRC

Artikelnummer. 30328045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328045 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1868205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-O-Acetyl-3-O-methyl-6-oxo 17beta-Estradiol
CAS 20823-31-8
Molekylær formel C21H26O4
Mængde 5 mg
Synonym 17beta-Acetoxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-6-one, 17beta-Hydroxy-3-methoxy-estra-1,3,5(10)-trien-6-one Acetate
InChI formel InChI=1S/C21H26O4/c1-12(22)25-20-7-6-18-16-11-19(23)17-10-13(24-3)4-5-14(17)15(16)8-9-21(18,20)2/h4-5,10,15-16,18,20H,6-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,18+,20+,21+/m1/s1
SMIL COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC(=O)c2c1)OC(=O)C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6-oxo-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 342.43
Formel vægt 342.1831
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.