Få mere at vide
17-Northebaine, Mikromol™
Artikelnummer. 18093300
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18093300 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0244.020025
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
17-Northebaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-Northebaine
CAS 2579-67-1
Analyt- eller komponentnavne 17-Northebaine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Morphinan, 6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoxy-3,6-dimethoxy- (8CI), Northebaine (7CI), (5α)-6,7,8,14-Tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxymorphinan, (5α)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-morphinan, (-)-Northebaine, N-Demethylthebaine, N-Northebaine
InChI formel InChI=1S/C18H19NO3/c1-20-13-5-3-10-9-12-11-4-6-14(21-2)17-18(11,7-8-19-12)15(10)16(13)22-17/h3-6,12,17,19H,7-9H2,1-2H3/t12-,17+,18+/m1/s1
SMIL COC1=CC=C2[C@H]3Cc4ccc(OC)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3)c45
IUPAC navn (4R,7aR,12bS)-7,9-dimethoxy-1,2,3,4,7a,13-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin
Molekylvægt (g/mol) 297.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 297.1365 g/mol