missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-N-(2-Dimethylaminoethylamino)-17-demethoxy Geldanamycin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30372493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372493 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47093025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-N-(2-Dimethylaminoethylamino)-17-demethoxy Geldanamycin Hydrochloride
CAS 467214-21-7
Molekylær formel C32H49ClN4O8
Mængde 25 mg
Synonym 17-Demethoxy-17-[[2-(dimethylamino)ethyl]amino]geldanamycin Hydrochloride, 17-N-(2-Dimethylaminoethylamino)-17-demethoxygeldanamycin Hydrochloride, 17-[2-(Dimethylamino)ethylamino]-17-desmethylgeldanamycin Hydrochloride, Alvespimycin Hydrochloride, DMAG Hydrochloride, NSC 707545 Hydrochloride, 17-DMAG Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C32H48N4O8.ClH/c1-18-14-22-27(34-12-13-36(5)6)24(37)17-23(29(22)39)35-31(40)19(2)10-9-11-25(42-7)30(44-32(33)41)21(4)16-20(3)28(38)26(15-18)43-8;/h9-11,16-18,20,25-26,28,30,34,38H,12-15H2,1-8H3,(H2,33,41)(H,35,40);1H/b11-9-,19-10+,21-16+;/t18-,20+,25+,26+,28-,30+;/m1./s1
SMIL Cl.CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(NCCN(C)C)C(=O)C=C(NC(=O)\C(=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)N)\C(=C\[C@H](C)[C@H]1O)\C)\C)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 653.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.