missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17-Methylene-5-androsten-3Beta-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Methylene-5-androsten-3beta-ol |
| CAS | 846-44-6 |
| Molekylær formel | C20H30O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 17-Methylene-androst-5-en-3beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h5,15-18,21H,1,4,6-12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C |
| IUPAC navn | (3S,8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-methylidene-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vægt | 286.2297 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?