Få mere at vide
17-Methylene-4-androsten-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Methylene-4-androsten-3-one |
| CAS | 846-45-7 |
| Molekylær formel | C20H28O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 17-Methylene-androst-4-en-3-one, |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h12,16-18H,1,4-11H2,2-3H3/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-methylidene-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.44 |
| Formel vægt | 284.214 |