Få mere at vide
17-Methyl-androst-5-ene-3Beta,17Beta-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methandriol |
| CAS | 521-10-8 |
| Molekylær formel | C20 H32 O2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Androst-5-ene-3,17-diol','17-methyl-','(3β,17β)-, Androst-5-ene-3β,17β-diol','17-methyl- (7CI,8CI), 17-Methylandrost-5-ene-3β,17β-diol, 17α-Methyl-17β-hydroxy-5-androsten-3β-ol, 17α-Methyl-5-androstene-3β,17β-diol, 17α-Methylandrost-5-ene-3β,17-diol, 3β,17β-Dihydroxy-17-methylandrost-5-ene, Androdiol, Androteston-M, Androtestone-M, Crestabolic, Diolandrone, Diolostene, Esjaydiol, MAD, Madiol, Masdiol, Megabion, Mestenediol, Metandiol, Metandriol, Metendiol, Methanabol, Methandiol, Methandriol, Methandrolan, Methostan, Methylandrostenediol, Metidione, Metildiolo, Metocryst, NSC 22366, Nabadial, Neostene, Neosteron, Neutrormone, Neutrosteron, Notandron, Notandron-depot, Protandren, Stenediol, Stenibell, Stenosterone, Testodiol, Troformone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h4,14-17,21-22H,5-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.47 |
| Formel vægt | 304.2402 |