Få mere at vide
17-Methyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Methyl-5Alpha-androstane-3Beta,17Beta-diol |
| CAS | 641-83-8 |
| Molekylær formel | C20 H34 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Androstane-3,17-diol','17-methyl-','(3β,5α,17β)-, 5alpha-Androstane-17alpha-methyl-3beta,17beta-diol, 5α-Androstane-3β,17β-diol','17-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17-Methyl-5α-androstane-3β,17β-diol, 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3β-ol, 17α-Methyl-5α-androsta |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13-17,21-22H,4-12H2,1-3H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.483 |
| Formel vægt | 306.256 |