missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-Methyl-5Alpha-androstane-3Beta,17Beta-diol-d3, TRC

Artikelnummer. 30474313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474313 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30474313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM287852100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-Methyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol-d3
CAS 88247-85-2
Molekylær formel C20H31D3O2
Mængde 100 mg
Synonym (3beta,5alpha,17beta)-17-(Methyl-d3)androstane-3,17-diol, 17alpha-(Methyl-d3)androst-4-ene-3beta,17beta-diol, 17alpha-(Methyl-d3)androstan-3beta-17beta-diol, 17beta-Hydroxy-17alpha-(methyl-d3)5alpha-androstan-3beta-ol, 5alpha-Androstane-17alpha-(methyl-d3)-3beta,17beta-diol, NSC 118175
InChI formel InChI=1S/C20H34O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13-17,21-22H,4-12H2,1-3H3/t13?,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1/i3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 309.5
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.