missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-Methyl-5Alpha-androstane-3Alpha,17Beta-diol, TRC

Artikelnummer. 30472930
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30472930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM287845250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17a-Methyl-5a-androstane-3a,17b-diol
CAS 641-82-7
Molekylær formel C20H34O2
Mængde 250 mg
Synonym Androstane-3,17-diol','17-methyl-','(3α,5α,17β)-, 5α-Androstane-3α,17β-diol','17-methyl- (6CI,7CI,8CI), (3α,5α,17β)-17-Methylandrostane-3,17-diol, 17-Methyl-5α-androstan-3α,17β-diol, 17α-Methyl-5α-androstan-3α,17β-diol, 17α-Methyl-5α-androstane-3α,17β-diol, Ba 2664, NSC 51177
InChI formel InChI=1S/C20H34O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13-17,21-22H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Formel vægt 306.4828
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.