missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17-MethyI-18-norandrosta-5,13(17)-dien-3Beta-ol 3-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-MethyI-18-norandrosta-5,13(17)-dien-3beta-ol 3-Acetate |
| CAS | 23930-63-4 |
| Molekylær formel | C21H30O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (3β)-17-MethyI-18-norandrosta-5,13(17)-dien-3-ol 3-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-13-4-6-18-17(13)8-9-20-19(18)7-5-15-12-16(23-14(2)22)10-11-21(15,20)3/h5,16,18-20H,4,6-12H2,1-3H3/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(C)O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@@](CCC4=C(C)CC[C@@]34[H])([H])[C@]2(CC1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.2246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?