Få mere at vide
17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol, TRC
Artikelnummer. 30407785
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30407785 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30407785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI11461050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3Beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate
CAS 114611-53-9
Molekylær formel C21 H29 I O2
Mængde 50 mg
Synonym Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, acetate, (3β)- (9CI), 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol Acetate, (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate, 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3Beta-ol, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, acetate, (3β)- (9CI), 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol Acetate, (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate
InChI formel InChI=1S/C21H29IO2/c1-13(23)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(22)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4I)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-iodo-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 440.358
Formel vægt 440.121