missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-Iodo-androsta-5,16-diene-3Beta-ol, TRC

Artikelnummer. 30407307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407307 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI686770250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-Iodo-androsta-5,16-diene-3beta-ol
CAS 32138-69-5
Molekylær formel C19H27IO
Mængde 250 mg
Synonym Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, (3β)-, Androsta-5,16-dien-3β-ol, 17-iodo- (7CI,8CI), (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol, 17-Iodoandrosta-5,16-diene-3β-ol, (3β)-17-Iodo-androsta-5,16-dien-3-ol
InChI formel InChI=1S/C19H27IO/c1-18-9-7-13(21)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,6,13-16,21H,4-5,7-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2I
IUPAC navn (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-iodo-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 398.32
Formel vægt 398.1107
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.