Få mere at vide
Invitrogen™ 17-Hydroxyprogesteron Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. p-200006759
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 15825853
Brand: Invitrogen™ EIA17OHP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
17-Hydroxyprogesteron-konkurrencen ELISA kvantificerer 17-Hydroxyprogesteron i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
17-Hydroxyprogesteron-konkurrencen ELISA research-use-only kit bruger et specifikt genereret antistof til at måle 17-Hydroxyprogesteron (17HO-P) og dets metabolitter i rekonstituerede bufferprøver, vævsdyrkningsmedieprøver, urin- og fækale prøver eller i ekstraheret serum og plasma. Dette kit anbefales ikke til serum- eller plasmaprøver uden ekstraktion. En 17HO-P-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i den medfølgende plade belagt med et indfangningsantistof. Et 17HO-P-peroxidase-konjugat tilsættes til standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til 17HO-P til hver brønd. Efter 1 times inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne 17HO-P-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
17-Hydroxyprogesteron (4-pregen-17-ol-3, 20-dion, 17HO-P, OHPG) er et steroidhormon fra androgengruppen, som findes i pattedyr, krybdyr, fugle og andre hvirveldyr. 17HO-P er identisk på tværs af alle arter, og derfor bør dette sæt måle 17HO-P fra alle kilder. Hos mennesker syntetiseres det primært i binyrerne, kønskirtlerne, testiklerne og placenta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 24,69 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 20.3 pg/mL
Oversigt 17-Hydroxyprogesteron Konkurrencedygtig ELISA Kit
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 8%
Intraassay CV 6.6
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 25μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål 17-Hydroxyprogesteron
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 1 t 30 min