Få mere at vide
Invitrogen™ 17-Hydroxyprogesteron Konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
17-Hydroxyprogesteron-konkurrencen ELISA kvantificerer 17-Hydroxyprogesteron i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
17-Hydroxyprogesteron-konkurrencen ELISA research-use-only kit bruger et specifikt genereret antistof til at måle 17-Hydroxyprogesteron (17HO-P) og dets metabolitter i rekonstituerede bufferprøver, vævsdyrkningsmedieprøver, urin- og fækale prøver eller i ekstraheret serum og plasma. Dette kit anbefales ikke til serum- eller plasmaprøver uden ekstraktion. En 17HO-P-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i den medfølgende plade belagt med et indfangningsantistof. Et 17HO-P-peroxidase-konjugat tilsættes til standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til 17HO-P til hver brønd. Efter 1 times inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne 17HO-P-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 24,69 til 6000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 20.3 pg/mL |
| Oversigt | 17-Hydroxyprogesteron Konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Steroid hormon |
| Prøvetype | Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Til brug med (applikation) | ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Interassay CV | 8% |
| Vis mere |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.