Få mere at vide
17-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,21-diyl Diacetate (Prednisolone 11,21-Diacetate), Mikromol™
Artikelnummer. 30050843
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050843 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050843 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0194.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,21-diyl Diacetate (Prednisolone 11,21-Diacetate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisolone 11,21-Diacetate
CAS 98523-85-4
Analyt- eller komponentnavne Prednisolone 11,21-Diacetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H32 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Prednisolone Acetate Imp. C (EP), (11beta)-11,21-bis(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-, 11,21-diacetate (7CI), (11beta)-11,21-Bis(acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Prednisolone Acetate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C25H32O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(28)7-9-23(16,3)22(18)20(32-15(2)27)12-24(19,25)4/h7,9,11,18-20,22,30H,5-6,8,10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-acetyloxy-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 444.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 444.2148 g/mol