Få mere at vide
17-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,21-diyl Diacetate (Prednisolone 11,21-Diacetate), Mikromol™
Beskrivelse
17-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,21-diyl Diacetate (Prednisolone 11,21-Diacetate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednisolone 11,21-Diacetate |
| CAS | 98523-85-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prednisolone 11,21-Diacetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H32 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Prednisolone Acetate Imp. C (EP), (11beta)-11,21-bis(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-, 11,21-diacetate (7CI), (11beta)-11,21-Bis(acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Prednisolone Acetate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(28)7-9-23(16,3)22(18)20(32-15(2)27)12-24(19,25)4/h7,9,11,18-20,22,30H,5-6,8,10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-acetyloxy-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Vis mere |