missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-Hydroxy-3,11-dioxo-androsta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30406651
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406651 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH93454010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17-Hydroxy-3,11-dioxo-androsta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid
CAS 78261-67-3
Molekylær formel C20 H24 O5
Mængde 10 g
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 17-hydroxy-3,11-dioxo-, (17α)-, Androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 17-hydroxy-3,11-dioxo- (7CI), (17α)-17-Hydroxy-3,11-dioxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 17α-Hydroxy-3,11-dioxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C20H24O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-14,16,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,16+,18-,19-,20-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 344.4
Formel vægt 344.1624
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.