Få mere at vide
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone), Mikromol™
Beskrivelse
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| CAS | 31528-46-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20H24O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Norethisterone Imp. A (EP), 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 6,7-Didehydronorethisterone, Norethisterone Impurity A |
| SMIL | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.4 |
| Mængde | 100 mg |