Få mere at vide
17-Hydroxy-17-(1-propynyl)-estra-4,9-dien-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Hydroxy-17-(1-propynyl)-estra-4,9-dien-3-one |
| CAS | 139113-48-7 |
| Molekylær formel | C21H26O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (17S)-17-Hydroxy-13-methyl-17-(prop-1-yn-1-yl)-6,7,8,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h13,18-19,23H,4-9,11-12H2,1-2H3/t18?,19?,20?,21-/m0/s1 |
| SMIL | CC#C[C@]1(O)CCC2C3CCC4=CC(=O)CCC4=C3CCC12C |
| IUPAC navn | (17S)-17-hydroxy-13-methyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.43 |
| Formel vægt | 310.1933 |